Print…
3-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Fluoro-2-nitrophenyl)methanol
PC501154-1G PC501154-250MG PC501154-5G
APOSPC501154-1GEA 46.4 EUR
APOSPC501154-1G APOSPC501154-250MG APOSPC501154-5G
3-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95%
3-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆FNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185620
Número CAS: 1214323-11-1