Print…
4-Bromo-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501141-1G PC501141-250MG
APOSPC501141-1GEA 719 EUR
APOSPC501141-1G APOSPC501141-250MG
4-Bromo-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
4-Bromo-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
Fórmula: C₉H₆BrF₃N₂O
Peso Molecular: 295.056 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28348475
Número CAS: 1980045-57-5