Print…
4-Amino-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501107-1G PC501107-250MG
APOSPC501107-1GEA 58 EUR
APOSPC501107-1G APOSPC501107-250MG
4-Amino-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
4-Amino-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Fórmula: C₈H₇FN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18826339
Número CAS: 757247-93-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III