Print…
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501105-1G PC501105-250MG
APOSPC501105-1GEA 522 EUR
APOSPC501105-1G APOSPC501105-250MG
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Fórmula: C₉H₆F₃NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13194459
Número CAS: 1214331-77-7