Print…
2-Bromo-3,6-difluorophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC50109-1G PC50109-5G
APOSPC50109-1GEA 235 EUR
APOSPC50109-1G APOSPC50109-5G
2-Bromo-3,6-difluorophenol
2-Bromo-3,6-difluorophenol
Fórmula: C₆H₃BrF₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13176518
Número CAS: 1208077-18-2