Print…
5-Bromo-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,3-Diamino-5-bromo-6-fluorobenzotrifluoride
PC50108-1G PC50108-250MG
APOSPC50108-1GEA 451 EUR
APOSPC50108-1G APOSPC50108-250MG
5-Bromo-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
5-Bromo-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Fórmula: C₇H₅BrF₄N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28515424
Número CAS: 1820706-93-1