Print…
4-Bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-5-bromo-6-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
PC50106-1G PC50106-250MG PC50106-5G
APOSPC50106-1GEA 377 EUR
APOSPC50106-1G APOSPC50106-250MG APOSPC50106-5G
4-Bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
4-Bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₃BrF₄N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28515422
Número CAS: 1820687-67-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III