Print…
3-Chloro-4-fluorobenzene -1,2-diamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Chloro-4-fluorobenzene-1,2-diamine
PC501050-1G PC501050-250MG
APOSPC501050-1GEA 729 EUR
APOSPC501050-1G APOSPC501050-250MG
3-Chloro-4-fluorobenzene -1,2-diamine 95%
3-Chloro-4-fluorobenzene -1,2-diamine
Fórmula: C₆H₆ClFN₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18804697
Número CAS: 132915-81-2