Print…
5-Bromo-6-chloro -2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501024-1G PC501024-250MG PC501024-100MG
APOSPC501024-1GEA 650 EUR
APOSPC501024-1G APOSPC501024-250MG APOSPC501024-100MG
5-Bromo-6-chloro -2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
5-Bromo-6-chloro -2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fórmula: C₈H₃BrClF₃N₂
Peso Molecular: 299.475 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01658359
Número CAS: 39215-09-3