Print…
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500930-1G PC500930-250MG
APOSPC500930-1GEA 386 EUR
APOSPC500930-1G APOSPC500930-250MG
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzaldehyde 95%
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₉H₈F₂O₂
Peso Molecular: 186.155 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12807548
Número CAS: 467458-98-6