Print…
2-(2,2-Difluoroethoxy)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500919-1G PC500919-5G
APOSPC500919-1GEA 197 EUR
APOSPC500919-1G APOSPC500919-5G
2-(2,2-Difluoroethoxy)benzonitrile
2-(2,2-Difluoroethoxy)benzonitrile
Fórmula: C₉H₇F₂NO
Peso Molecular: 183.155 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10699093
Número CAS: 1160246-19-4