Print…
2-(2,2-Difluoroethoxy)bromobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Bromo-2-(2,2-difluoroethoxy)benzene
PC500912-1G PC500912-5G
APOSPC500912-1GEA 199 EUR
APOSPC500912-1G APOSPC500912-5G
2-(2,2-Difluoroethoxy)bromobenzene
2-(2,2-Difluoroethoxy)bromobenzene
Fórmula: C₈H₇BrF₂O
Ponto de ebulição: 133 °C (5 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11036116
Número CAS: 946605-55-6