Print…
2,6-Difluoro-3-nitropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC50087-1G PC50087-250MG
APOSPC50087-1GEA 350 EUR
APOSPC50087-1G APOSPC50087-250MG
2,6-Difluoro-3-nitropyridine
2,6-Difluoro-3-nitropyridine
Fórmula: C₅H₂F₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11044323
Número CAS: 58602-02-1