Print…
2,4-Difluoro-3-nitropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC50084-250MG PC50084-1G
APOSPC50084-250MGEA 248 EUR
APOSPC50084-250MG APOSPC50084-1G
2,4-Difluoro-3-nitropyridine
2,4-Difluoro-3-nitropyridine
Fórmula: C₅H₂F₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 6 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18802742
Número CAS: 60186-14-3