Print…
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC500832-1G PC500832-5G
APOSPC500832-1GEA 286 EUR
APOSPC500832-1G APOSPC500832-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₉H₇F₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08556302
Número CAS: 35480-46-7