Print…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-3-formyl-5-(trifluoromethyl)pyridine, 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
PC50082-1G PC50082-250MG PC50082-5G
APOSPC50082-1GEA 149 EUR
APOSPC50082-1G APOSPC50082-250MG APOSPC50082-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Fórmula: C₇H₃ClF₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10696242
Número CAS: 934279-60-4