Print…
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500800-1G PC500800-250MG
APOSPC500800-1GEA 0 EUR
APOSPC500800-1G APOSPC500800-250MG
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₆F₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16606346
Número CAS: 1227511-82-1