Print…
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-(Trifluoromethyl)picolinaldehyde, 6-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxaldehyde
PC50079-5G PC50079-100MG
APOSPC50079-5GEA 817 EUR
APOSPC50079-5G APOSPC50079-100MG
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 99%
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Fórmula: C₇H₄F₃NO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD10696233
Número CAS: 131747-65-4