Print…
7-Fluorophthalide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500780-1G PC500780-250MG
APOSPC500780-1GEA 393 EUR
APOSPC500780-1G APOSPC500780-250MG
7-Fluorophthalide
7-Fluorophthalide
Fórmula: C₈H₅FO₂
Peso Molecular: 152.123 g/mol
Ponto de Fusão: 164…166 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02684970
Número CAS: 2211-82-7