Print…
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500759-1G PC500759-250MG
APOSPC500759-1GEA 304 EUR
APOSPC500759-1G APOSPC500759-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄BrF₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28140566
Número CAS: 1288998-92-4