Print…
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500758-1G PC500758-250MG
APOSPC500758-1GEA 0 EUR
APOSPC500758-1G APOSPC500758-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₆BrF₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185398
Número CAS: 1214349-54-8