Print…
Potassium {[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}trifluoroborate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC50074-1G PC50074-5G
APOSPC50074-1GEA 132 EUR
APOSPC50074-1G APOSPC50074-5G
Potassium {[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}trifluoroborate 95+%
Potassium {[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}trifluoroborate
Fórmula: C₆H₁₅BF₃OSi·K
Peso Molecular: 238.173 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11505930
Número CAS: 1027642-28-9