Print…
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500736-1G PC500736-5G
APOSPC500736-1GEA 261 EUR
APOSPC500736-1G APOSPC500736-5G
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Fórmula: C₇H₇BBrFO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD28122904
Número CAS: 680610-75-7