Print…
Methyl 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500693-1G PC500693-5G
APOSPC500693-1GEA 102 EUR
APOSPC500693-1G APOSPC500693-5G
Methyl 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₆F₃IO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18399517
Número CAS: 1261880-87-8