Print…
4-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500691-1G PC500691-250MG
APOSPC500691-1GEA 0 EUR
APOSPC500691-1G APOSPC500691-250MG
4-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
4-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₅BrF₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22493515
Número CAS: 162744-55-0