Print…
Caesium hexafluorophosphate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Cesium hexafluorophosphate
PC50069-1G PC50069-25G PC50069-5G
APOSPC50069-1GEA 127 EUR
APOSPC50069-1G APOSPC50069-25G APOSPC50069-5G
Caesium hexafluorophosphate
Caesium hexafluorophosphate
Fórmula: CsPF₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00799707
Número CAS: 16893-41-7
UN: 3260
ADR: 8,II