Print…
2-Amino-6-bromo-3-nitrobenzotrifluoride 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-6-nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine, 3-Bromo-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
PC50067-1G PC50067-250MG
APOSPC50067-1GEA 522 EUR
APOSPC50067-1G APOSPC50067-250MG
2-Amino-6-bromo-3-nitrobenzotrifluoride 96%
2-Amino-6-bromo-3-nitrobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₄BrF₃N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD25541893
Número CAS: 1445995-76-5