Print…
4'-Iodo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500668-1G PC500668-250MG PC500668-5G
APOSPC500668-1GEA 58 EUR
APOSPC500668-1G APOSPC500668-250MG APOSPC500668-5G
4'-Iodo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
4'-Iodo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₆F₃IO
Peso Molecular: 314.043 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28103433
Número CAS: 1823318-98-4