Print…
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 99+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Cyano-2-fluorobenzyl alcohol
PC500665-1G PC500665-5G PC500665-250MG
APOSPC500665-1GEA 24.8 EUR
APOSPC500665-1G APOSPC500665-5G APOSPC500665-250MG
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 99+%
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₆FNO
Ponto de Fusão: 63…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09037779
Número CAS: 219873-06-0