Print…
4-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500652-1G PC500652-250MG
APOSPC500652-1GEA 140 EUR
APOSPC500652-1G APOSPC500652-250MG
4-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzoic acid
4-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzoic acid
Fórmula: C₁₀H₆F₆O₄
Peso Molecular: 304.143 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28103420
Número CAS: 1845695-98-8