Print…
2'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500633-1G PC500633-250MG PC500633-5G
APOSPC500633-1GEA 0 EUR
APOSPC500633-1G APOSPC500633-250MG APOSPC500633-5G
2'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
2'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₆BrFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12032155
Número CAS: 161957-58-0