Print…
Methyl 4-bromo-2,3-difluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500602-1G PC500602-5G
APOSPC500602-1GEA 104 EUR
APOSPC500602-1G APOSPC500602-5G
Methyl 4-bromo-2,3-difluorobenzoate
Methyl 4-bromo-2,3-difluorobenzoate
Fórmula: C₈H₅BrF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD27578309
Número CAS: 1807244-07-0