Print…
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoic acid, tech
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Carboxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide, 2-(Bromomethyl)-5-carboxybenzotrifluoride
PC500593-1G PC500593-250MG PC500593-5G
APOSPC500593-1GEA 277 EUR
APOSPC500593-1G APOSPC500593-250MG APOSPC500593-5G
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoic acid, tech
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₆BrF₃O₂
Peso Molecular: 283.042 g/mol
Ponto de Fusão: 140…145 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22492213
Número CAS: 859213-39-1