Print…
5-Bromo-2-fluoro-4-methylanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500589-1G PC500589-25G PC500589-5G
APOSPC500589-1GEA 115 EUR
APOSPC500589-1G APOSPC500589-25G APOSPC500589-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylanisole
5-Bromo-2-fluoro-4-methylanisole
Fórmula: C₈H₈BrFO
Ponto de ebulição: 54 °C (0,2 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28096600
Número CAS: 1780981-61-4