Print…
6-(Hydroxymethyl)-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500584-1G PC500584-250MG
APOSPC500584-1GEA 0 EUR
APOSPC500584-1G APOSPC500584-250MG
6-(Hydroxymethyl)-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
6-(Hydroxymethyl)-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Fórmula: C₉H₆F₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28096595
Número CAS: 444919-46-4