Print…
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzenesulphonyl chloride 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(Chlorosulphonyl)-4-fluorobenzyl bromide
PC500582-1G PC500582-250MG
APOSPC500582-1GEA 400 EUR
APOSPC500582-1G APOSPC500582-250MG
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzenesulphonyl chloride 90%
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₅BrClFO₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD28096593
Número CAS: 1820717-41-6
UN: 3265
ADR: 8,II