Print…
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500581-1G PC500581-250MG
APOSPC500581-1GEA 574 EUR
APOSPC500581-1G APOSPC500581-250MG
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde
Fórmula: C₉H₄F₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08275302
Número CAS: 159276-63-8