Print…
2-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500561-250MG PC500561-100MG
APOSPC500561-250MGEA 237 EUR
APOSPC500561-250MG APOSPC500561-100MG
2-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenol
2-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Fórmula: C₇H₃BrF₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28096578
Número CAS: 1807165-87-2