Print…
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid methyl ester
PC500545-1G PC500545-5G PC500545-25G
APOSPC500545-1GEA 21.9 EUR
APOSPC500545-1G APOSPC500545-5G APOSPC500545-25G
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₆BrF₃O₂
Peso Molecular: 283.042 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12761599
Número CAS: 957207-58-8