2'-Amino-3'-methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Methoxy-6-(trifluoroacetyl)aniline, 2-Amino-3-(trifluoroacetyl)anisole, 1-(2-Amino-3-methoxyphenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC50054-1G
PC50054-250MG
APOSPC50054-1GEA
0
EUR
APOSPC50054-1G
APOSPC50054-250MG
2'-Amino-3'-methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
2'-Amino-3'-methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Fórmula:
C₉H₈F₃NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD13173364 Número CAS: 489429-72-3 |