Print…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenemethanol
PC500516-1G PC500516-25G PC500516-5G PC500516-10G
APOSPC500516-1GEA 58 EUR
APOSPC500516-1G APOSPC500516-25G APOSPC500516-5G APOSPC500516-10G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₆BrF₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12761598
Número CAS: 932390-36-8