Methyl 2-(bromomethyl)-4-fluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Methyl α-bromo-4-fluoro-o-toluate, 2-(Methoxycarbonyl)-5-fluorobenzyl bromide
PC500511-1G
PC500511-250MG
PC500511-5G
PC500511-10G
APOSPC500511-1GEA
50.9
EUR
APOSPC500511-1G
APOSPC500511-250MG
APOSPC500511-5G
APOSPC500511-10G
Methyl 2-(bromomethyl)-4-fluorobenzoate
Methyl 2-(bromomethyl)-4-fluorobenzoate
Fórmula:
C₉H₈BrFO₂ Peso Molecular: 247.061 g/mol Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD11505951 Número CAS: 157652-28-3 UN: 3265 ADR: 8 III |