Print…
3'-Bromo-6'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(3-Bromo-6-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC500508-1G PC500508-250MG
APOSPC500508-1GEA 306 EUR
APOSPC500508-1G APOSPC500508-250MG
3'-Bromo-6'-chloro-2'-fluoroacetophenone
3'-Bromo-6'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₅BrClFO
Peso Molecular: 251.48 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28040519
Número CAS: 1541643-75-7