Print…
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Bromo-6-chloro-2-fluorophenyl)methanol
PC500497-1G PC500497-5G PC500497-10G
APOSPC500497-1GEA 212 EUR
APOSPC500497-1G APOSPC500497-5G APOSPC500497-10G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 98%
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₅BrClFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18447606
Número CAS: 886615-31-2