Print…
5-Bromo-2-fluorostyrene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-1-fluoro-2-vinylbenze, 4-Bromo-2-ethenyl-1-fluorobenzene
PC500496-1G PC500496-250MG PC500496-5G
APOSPC500496-1GEA 58 EUR
APOSPC500496-1G APOSPC500496-250MG APOSPC500496-5G
5-Bromo-2-fluorostyrene
5-Bromo-2-fluorostyrene
Fórmula: C₈H₆BrF
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD20384566
Número CAS: 221030-92-8