Print…
4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
PC500495-1G PC500495-250MG PC500495-5G
APOSPC500495-1GEA 435 EUR
APOSPC500495-1G APOSPC500495-250MG APOSPC500495-5G
4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₆BrF₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24148371
Número CAS: 120077-70-5