Print…
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Bromo-3-(bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene, 6-Chloro-α,3-dibromo-2-fluorotoluene
PC500487-1G PC500487-250MG PC500487-5G
APOSPC500487-1GEA 261 EUR
APOSPC500487-1G APOSPC500487-250MG APOSPC500487-5G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₄Br₂ClF
Peso Molecular: 302.366 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27931488
Número CAS: 886615-32-3
UN: 3261
ADR: 8 III