3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
α-Bromo-5-fluoro-m-toluic acid, 3-Carboxy-5-fluorobenzyl bromide
PC500474-1G
PC500474-250MG
PC500474-5G
APOSPC500474-1GEA
319
EUR
APOSPC500474-1G
APOSPC500474-250MG
APOSPC500474-5G
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzoic acid
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzoic acid
Fórmula:
C₈H₆BrFO₂ Peso Molecular: 233.034 g/mol Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD18378634 Número CAS: 1379351-68-4 UN: 3261 ADR: 8 III |