Print…
2,3-Difluoro-4-iodobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500469-1G PC500469-250MG PC500469-5G
APOSPC500469-1GEA 75.4 EUR
APOSPC500469-1G APOSPC500469-250MG APOSPC500469-5G
2,3-Difluoro-4-iodobenzoic acid
2,3-Difluoro-4-iodobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃F₂IO₂
Peso Molecular: 283.999 g/mol
Ponto de Fusão: 195…197 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368123
Número CAS: 501433-05-2