4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
α-Bromo-2-fluoro-p-toluic acid, 4-Carboxy-3-fluorobenzyl bromide
PC500465-1G
PC500465-5G
PC500465-10G
PC500465-25G
APOSPC500465-1GEA
453
EUR
APOSPC500465-1G
APOSPC500465-5G
APOSPC500465-10G
APOSPC500465-25G
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Fórmula:
C₈H₆BrFO₂ Peso Molecular: 233.034 g/mol Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD06208847 Número CAS: 477199-77-2 UN: 3261 ADR: 8 III |